Merck
63653
Supelco
Punch for ion-selective membranes
Selectophore
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
製品種目
Selectophore
詳細
詳細は弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
containing 4 modules with inside diameters of 3, 5, 7 and 8 mm
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)