Key Documents
Z113085
Sigma-Aldrich
Aldrich®ガラス参照電極
General purpose,
reference Ag/AgCl
別名:
Glass Electrode, Reference Electrode
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115603
NACRES:
NB.79
特徴
ceramic wick
パラメーター
flow rate (moderate)
−5-100 °C temperature
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
参照電極は、測定を行う指示電極との対として使用されます。すべてのタイプに30インチの鉛が付属しています。また、すべての参照ハーフセルには、一般的な参照ピンコネクターがあります。
正しい電極を選択する際のヘルプは、Electrode Selection Guide(電極選択ガイド)で見ることができます
電極の保守管理に関するヒント
アプリケーション
pH、滴定
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)