特徴
ceramic wick
パラメーター
flow rate (moderate)
−5-100 °C temperature
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
参照電極は、測定を行う指示電極との対として使用されます。すべてのタイプに30インチの鉛が付属しています。また、すべての参照ハーフセルには、一般的な参照ピンコネクターがあります。
正しい電極を選択する際のヘルプは、Electrode Selection Guide(電極選択ガイド)で見ることができます
電極の保守管理に関するヒント
正しい電極を選択する際のヘルプは、Electrode Selection Guide(電極選択ガイド)で見ることができます
電極の保守管理に関するヒント
アプリケーション
ISE, titrations, avoids Ag+,Cl- ion interferences
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Andrew Jajack et al.
PloS one, 14(1), e0210286-e0210286 (2019-01-17)
Insurmountable detection challenges will impede the development of many of the next-generation of lab-on-a-chip devices (e.g., point-of-care and real-time health monitors). Here we present the first membrane-based, microfluidic sample preconcentration method that is continuous, quantifiable, simple, and capable of working