Merck
99310
Supelco
Calcium ionophore I - cocktail A
Selectophore
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NB.61
製品種目
Selectophore
品質水準
形状
liquid
組成
Calcium ionophore I, 10.0 wt. % (21192)
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.0 wt. % (73732)
Sodium tetraphenylborate, 1.0 wt. % (72018)
詳細
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
アプリケーション
Selected application examples
包装
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
99310-BULK-F:
99310-VAR-F:
99310-0.1ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
F. Lanter et al.
Analytica Chimica Acta, 135, 51-51 (1982)
Qi Wu et al.
Plant physiology, 183(3), 1331-1344 (2020-05-06)
Hydrogen gas (H2) has a possible signaling role in many developmental and adaptive plant responses, including mitigating the harmful effects of cadmium (Cd) uptake from soil. We used electrophysiological and molecular approaches to understand how H2 ameliorates Cd toxicity in