安全性情報
70356
Supelco
Calcium Ionophore IV - Cocktail for membranes
Selectophore
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NB.61
製品種目
Selectophore
品質水準
形状
liquid
組成
Calcium ionophore IV, 0.072 wt. % (21198)
2-Nitrophenyl octyl ether, 4.748 wt. % (73732)
Poly(vinyl chloride), 2.379 wt. % (81392)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 0.022 wt. % (60591)
Tetrahydrofuran, 92.780 wt. % (87369)
詳細
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
70356-1ML-F:
70356-BULK-F:
70356-1EA-F:
70356-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)