グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore™
フォーム
solid
品質
function tested
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
fungi
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]1(O[C@@]2(CC[C@@H](C)[C@@H](Cc3nc4c(C(O)=O)c(NC)ccc4o3)O2)[C@H](C)C[C@H]1C)[C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5
InChI
1S/C29H37N3O6/c1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35/h6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35)/t15-,16-,17-,18-,22-,27+,29+/m1/s1
InChI Key
HIYAVKIYRIFSCZ-CYEMHPAKSA-N
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
21186-25MG-F:
21186-5MG-F:
21186-BULK-F:
21186-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック