Merck
63086
Supelco
Magnesium ionophore III
Selectophore, function tested
別名:
ETH 4030, N,N′′-Octamethylene-bis(N′-heptyl-N′-methylmalonamide)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H58N4O4
CAS番号:
分子量:
538.81
Beilstein:
6016307
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
品質
function tested
SMILES記法
CCCCCCCN(C)C(=O)CC(=O)NCCCCCCCCNC(=O)CC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C30H58N4O4/c1-5-7-9-15-19-23-33(3)29(37)25-27(35)31-21-17-13-11-12-14-18-22-32-28(36)26-30(38)34(4)24-20-16-10-8-6-2/h5-26H2,1-4H3,(H,31,35)(H,32,36)
InChI Key
MXMJPDBVBJZBCA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
更なる情報は、 Sensor Applications portal をご覧ください。
アプリケーション
Selected application examples
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
Ionophore used in solvent polymeric membrane electrodes for the assay of Mg2+ activities in blood serum
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
63086-VAR-F:
63086-250MG-F:
63086-50MG-F:
63086-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A. Muller et al.
Mikrochimica Acta, III, 283-283 (1988)
M. Mai-Zurawska et al.
Analytica Chimica Acta, 218, 47-47 (1989)