Merck
71739
Supelco
ナトリウムイオノフォアVI
for ion-selective electrodes, Selectophore, function tested
別名:
ビス[(12-クラウン-4)メチル]ドデシルメチルマロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H62O12
CAS番号:
分子量:
662.85
Beilstein:
4221107
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
フォーム
liquid
品質
function tested
保管温度
2-8°C
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC(C)(C(=O)OCC1COCCOCCOCCO1)C(=O)OCC2COCCOCCOCCO2
InChI
1S/C34H62O12/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-34(2,32(35)45-28-30-26-41-20-18-37-14-16-39-22-24-43-30)33(36)46-29-31-27-42-21-19-38-15-17-40-23-25-44-31/h30-31H,3-29H2,1-2H3
InChI Key
FJSZDECKJYYBGE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
更なる情報は、 Sensor Applications portal をご覧ください。
アプリケーション
Selected application examples
その他情報
(-CH2CH2O)の繰り返し単位を持つ大環状ポリエ-テルです。 陽イオンを捕捉して安定した錯体を形成するイオノホアです。
ホスト化合物。です。グラフトワイヤ-製ナトリウムイオン選択性電極によるNa+活性測定用のナトリウムイオノフォアです。液体膜やポリ塩化ビニル(PVC)膜に対応しています。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
71739-BULK:
71739-500MG-BULK:
71739-100MG-BULK:
71739-50MG:
71739-VAR:
71739-500MG:
71739-50MG-BULK:
71739-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Host-Guest Chemistry: Complexes between organic compounds simulate the substrate selectivity of enzymes.
D J Cram et al.
Science (New York, N.Y.), 183(4127), 803-809 (1974-03-01)
Chiral Bis(12-crown-4)-based Electrodes for Sodium Ion
Shibutani, Y., et al.
Chemistry Letters (Jpn), 26(1), 49-50 (1997)
T. Shono et al.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 132, 99-99 (1982)
Andrey V Kalinichev et al.
Analytical chemistry, 91(8), 5362-5370 (2019-03-28)
The concept of reducing the analysis time with the bulk sensors operating in nonequilibrium mode is formulated theoretically and verified experimentally with ion-selective polymeric optodes. The influence of the measurement time on the optical response range, span, median, and sensitivity
Andrey V Kalinichev et al.
Talanta, 197, 638-644 (2019-02-18)
The indicator-based polymeric color standards for color referencing in digital color analysis (DCA) of optical chemical sensors (optodes) are proposed. In the novel standards, the colors referring to the actual absorption bands of the protonated and deprotonated forms of the