反応適合性
core: sodium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Na+].FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)[B-](c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C32H12BF24.Na/c34-25(35,36)13-1-14(26(37,38)39)6-21(5-13)33(22-7-15(27(40,41)42)2-16(8-22)28(43,44)45,23-9-17(29(46,47)48)3-18(10-23)30(49,50)51)24-11-19(31(52,53)54)4-20(12-24)32(55,56)57;/h1-12H;/q-1;+1
InChI Key
LTGMONZOZHXAHO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラキス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ホウ酸ナトリウムはNaBArFとも呼ばれ、官能化トリエンの環化重合の触媒として広く使用されています。また、NaBArFは、他のテトラキス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ホウ酸塩(TFPB)系試薬の合成の前駆体としても作用します。テトラキス[3,5-bis(トリフルオロメチル)フェニル]ホウ酸ナトリウムはNaBAr′4としても知られ、安定で非常に溶けやすい化合物であり、化学合成における[BArF]対イオンの供給源として使用されています。さまざまな酸化剤による分解に対する抵抗性があり、脂溶性が高いことが確認されています。この化合物は、カチオン性の求電子性金属アルキル錯体の生成および安定化のための便利な試薬として使用されています。 また、エチレンのリビング重合、α-オレフィンのオリゴマー化、オレフィンの水素付加およびヒドロシリル化にも使用されています。
アプリケーション
TFPB陰イオンは以下の触媒に使用できます:
- In-situジアゾカップリング、N-およびC-ニトロソ化。
- 相間移動触媒による異なるカルボニル基質と塩化トリメチルスルホニウムからのオキシランの合成
- イオン選択膜の合成9
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
692360-VAR:
692360-250MG:
692360-BULK:
692360-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Anion-catalyzed Phase-transfer Catalysis. II. Effects of Anionic Tetrakis [3, 5-bis (trifluoromethyl) phenyl] borate Catalyst in Phase-transfer-catalyzed Sulfonium Ylide Formation.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 58(10), 3041-3042 (1985)
Trityl tetrakis [3, 5-bis (trifluoromethyl) phenyl] borate: a new hydride abstraction reagent.
The Journal of Organic Chemistry, 57(20), 5545-5547 (1992)
Enantioselective hydrogenation of acyclic aromatic N-aryl imines catalyzed by an iridium complex of (S, S)-1, 2-bis (tert-butylmethylphosphino) ethane.
Organic Letters, 8(11), 2289-2292 (2006)
Synthesis and Structure of the Thallium (I) Salt of the Tetrakis {3, 5-bis (trifluoromethyl) phenyl} borate Anion.
Inorganic Chemistry, 36(8), 1726-1727 (1997)
A facile in-situ diazo-coupling reactions under two-phase conditions catalyzed by tetrakis [3, 5-bis (trifluoromethyl) phenyl] borate ion.
Tetrahedron Letters, 24(43), 4703-4706 (1983)