Merck
747785
Sigma-Aldrich
[Ru(bpm)3][Cl]2
別名:
Dichlorotris(2,2′-bipyrimidine-N1,N1′)ruthenium(II), Tris(2,2′-bipyrimide)ruthenium(II) dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H18Cl2N12Ru
CAS番号:
分子量:
646.46
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
不純物
≤15 wt. % ethylene glycol
mp
>300 °C
SMILES記法
C1(C2=NC=CC=N2)=NC=CC=N1.C3(C4=NC=CC=N4)=NC=CC=N3.C5(C6=NC=CC=N6)=NC=CC=N5.[Cl-].[Cl-].[Ru+2]
InChI
1S/3C8H6N4.2ClH.Ru/c3*1-3-9-7(10-4-1)8-11-5-2-6-12-8;;;/h3*1-6H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
InChI Key
DVHNMJRXSLLELA-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
[Ru(bpm)3][Cl]2 is used as a photoredox catalyst in direct methoxycyclization reactions.
アプリケーション
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
747785-100MG:4548173964669
747785-BULK:
747785-50MG:4548173964676
747785-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
747785-100MG4061832891798
747785-50MG4061833241196