Merck
904953
Sigma-Aldrich
[Ru(dtbbpy)3](PF6)2
≥95%
別名:
Tris(4,4′-di-tert-butyl-2,2′-bipyridine)ruthenium bis(hexafluorophosphate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C54H72F12N6P2Ru
CAS番号:
分子量:
1196.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>300 °C
InChI Key
XBDHEZBIYYTEHN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
This ruthenium photocatalyst facilitates a variety of transformations using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
904953-250MG:
904953-VAR:
904953-BULK:
904953-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
An organic reaction toolbox provides structure-activity relationships for unique chemical reactions to optimally design and control small molecule synthesis.