Merck
63082
Supelco
Magnesium ionophore I
Selectophore, function tested
別名:
ETH 1117, Magnesium-ligand, N,N′-Diheptyl-N,N′-dimethyl-1,4-butanediamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H40N2O2
CAS番号:
分子量:
340.54
Beilstein:
6408855
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
100
200
製品種目
Selectophore
フォーム
liquid
品質
function tested
SMILES記法
CCCCCCCN(C)C(=O)CCC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C20H40N2O2/c1-5-7-9-11-13-17-21(3)19(23)15-16-20(24)22(4)18-14-12-10-8-6-2/h5-18H2,1-4H3
InChI Key
CBEVANLIGJVSHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
更なる情報は、 Sensor Applications portal をご覧ください。
Magnesium ionophore I (ETH 1117) has been used to prepare calcium-magnesium selective electrode.
アプリケーション
Selected application examples
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
Neutral synthetic ionophore for Mg2+-selective microelectrodes.; The selectivities as compared to Na+, K+, Ca2+ are sufficient for intracellular measurement of magnesium ion activities: F. Lanter, D. Erne, D. Ammann, W. Simon; Magnesium-selective ionophore for solvent polymeric membrane electrodes
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
63082-BULK-F:
63082-250MG-F:
63082-50MG-F:
63082-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Paper-Based Electronic Tongue.
Witkowska Nery, Emilia, Jessica A. Guimar?es, and Lauro T. Kubota.
Electroanalysis, 27 (10), 2357-2362 (2015)
Analytical Chemistry, 52, 2400-2400 (1980)
Erne, D., et al.
Helvetica Chimica Acta, 63, 2271-2271 (1980)
Xiaolong Xu et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 165, 338-345 (2018-12-24)
l-ascorbic acid 2-phosphate magnesium (APMg) salt is a vitamin C derivative frequently used in cell culture media for research purposes. It is also used as a raw material in the GMP-manufacturing of gene-, cell- and tissue advanced therapy medicinal products