製品種目
Selectophore™
形状
solid
保管温度
2-8°C
詳細
詳細は弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
包装
box contains 5 membranes
その他情報
Ion selective polymer membrane for assaying magnesium in blood, water etc
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
63098-VAR:
63098-1EA:
63098-BULK:
Analytica Chimica Acta, 218, 47-47 (1989)