Merck
85795
Supelco
Vial
Selectophore, for ion-selective electrodes
別名:
Bottle with conical shoulder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
製品種目
Selectophore
詳細
詳細は弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
5 mL, with ground glass stopper NS 12; borosilicate glass
アプリケーション
for the dissolution of ion-selective membrane components during preparation of membranes for use in combination with glass plate (Cat. No. 48952) and glass rings (Cat. No. 48953, 48954)
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)