Key Documents
48952
Supelco
Glass Plate
Selectophore, plan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
製品種目
Selectophore
形状
plan
サイズ
95 mm × 200 mm
詳細
詳細は弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
アプリケーション
for the preparation of ion-selective membranes, in combination with glass rings (Cat. No. 48953, 48954) and vial (Cat. No. 85795)
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)