グレード
for ion-selective electrodes
製品種目
Selectophore™
内径
24 mm
詳細
詳細は弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
アプリケーション
for the preparation of ion-selective membranes, in combination with glass plate (Cat. No. 48952) and vial (Cat. No. 85795)
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)