Merck
16811
Supelco
基準電極
for ion-selective electrodes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
詳細
S7 connector
詳細
ブリッジとPTFEダイヤフラムを備える基準電極です。3 M KClが充填されています。
詳細は弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)