Merck
32343
Supelco
カスポファンギン 二酢酸塩
analytical standard
別名:
1-[(4R,5S)-5-[(2-アミノエチル)アミノ]-N2-(10,12-ジメチル-1-オキソテトラデシル)-4-ヒドロキシ-L-オルニチン]-5-[(3R)-3-ヒドロキシ-L-オルニチン]-ニューモカンジンB0
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C52H88N10O15 · 2C2H4O2
CAS番号:
分子量:
1213.42
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
フォーマット
neat
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC[C@H](C)C[C@H](C)CCCCCCCCC(=O)N[C@H]1C[C@@H](O)[C@@H](NCC[NH3+])NC(=O)[C@@H]2[C@@H](O)CCN2C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]3C[C@@H](O)CN3C(=O)[C@@H](NC1=O)[C@@H](C)O)[C@H](O)[C@@H](O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)CC[NH3+]
InChI
1S/C52H88N10O15.2C2H4O2/c1-5-28(2)24-29(3)12-10-8-6-7-9-11-13-39(69)56-34-26-38(68)46(55-22-21-54)60-50(75)43-37(67)19-23-61(43)52(77)41(36(66)18-20-53)58-49(74)42(45(71)44(70)31-14-16-32(64)17-15-31)59-48(73)35-25-33(65)27-62(35)51(76)40(30(4)63)57-47(34)72;2*1-2(3)4/h14-17,28-30,33-38,40-46,55,63-68,70-71H,5-13,18-27,53-54H2,1-4H3,(H,56,69)(H,57,72)(H,58,74)(H,59,73)(H,60,75);2*1H3,(H,3,4)/t28-,29+,30+,33+,34-,35-,36+,37-,38+,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-;;/m0../s1
InChI Key
OGUJBRYAAJYXQP-IJFZAWIJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
生物化学的/生理学的作用
Caspofungin(カスポファンギン)は、細胞壁合成に必要な1,3-β-D-グルカンシンターゼを阻害するEchinocandin(エキノカンジン)系抗真菌薬です。このため、真菌細胞壁の完全性が乱されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jitka Kočendová et al.
FEMS yeast research, 19(3) (2019-02-13)
Candida albicans is the main causative agent of vulvovaginal candidiasis (VVC), a common mycosis in women, relapses of which are difficult to manage due to biofilm formation. This study aimed at developing novel non-toxic compounds active against Candida spp. biofilms.