蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99-100.5% (calc. to the dried substance)
フォーム
solid
自己発火温度
770 °F
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
不純物
acidic and alkalic reac. substances, complies
residual solvents, in accordance
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.005% free formaldehyde
損失
≤2% loss on drying
mp
280 °C (subl.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI Key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
482.0 °F - closed cup
引火点(℃)
250 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15614-6X1KG:
15614-1KG:
15614-25KG:
15614-VAR:
15614-BULK-RAW:
15614-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック