Merck
08137
Supelco
2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)acetic acid
pharmaceutical impurity standard
別名:
Naproxen impurity I, 6-Methoxy-2-naphthaleneacetic acid, 6-Methoxy-2-naphthylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12O3
CAS番号:
分子量:
216.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
品質水準
APIファミリー
nabumetone
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.5% water
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C13H12O3/c1-16-12-5-4-10-6-9(7-13(14)15)2-3-11(10)8-12/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
PHJFLPMVEFKEPL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
08137-BULK:
08137-VAR:
08137-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)