Merck
1449518
USP
ナブメトン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-(6-メトキシ-2-ナフチル)-2-ブタノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16O2
CAS番号:
分子量:
228.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nabumetone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc2cc(CCC(C)=O)ccc2c1
InChI
1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
BLXXJMDCKKHMKV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTGS2(5743)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Nabumetone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Nabumetone Tablets
生物化学的/生理学的作用
非選択性の非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)です。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1449518-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)