Merck
N0020000
ナブメトン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-(6-メトキシ-2-ナフチル)-2-ブタノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16O2
CAS番号:
分子量:
228.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nabumetone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc2cc(CCC(C)=O)ccc2c1
InChI
1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
BLXXJMDCKKHMKV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTGS2(5743)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Nabumetone EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
非選択性の非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)です。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Andrew Moore et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (4)(4), CD007548-CD007548 (2009-10-13)
Nabumetone is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) used mainly in treating pain associated with arthritis. The usual oral dose for osteoarthritis is 1000 mg daily, and higher doses are not advised in older patients. There are no known systematic reviews
Neha Sethi et al.
Journal of chromatographic science, 50(2), 85-90 (2012-02-03)
High efficiency and less run time are the basic requirements of high-speed chromatographic separations. To fulfill these requirements, a new separation technique, ultra-performance liquid chromatography (UPLC), has shown promising developments. A rapid, specific, sensitive, and precise reverse-phase UPLC method is
Lenka Nespesná et al.
Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, 60(1), 17-24 (2011-06-10)
The study aimed to establish and validate an analytical method for the determination of nabumetone and 6-methoxy-2-naphthylacetic acid (6-MNA) in human plasma after a single therapeutic dose of the drug. Two methods based on HPLC with UV and MS detection
David Foley et al.
Organic & biomolecular chemistry, 7(6), 1064-1067 (2009-03-06)
Thiodipeptide prodrugs of the ketone nabumetone are shown to have affinity for, and be transported by, PepT1 in vitro.
Solubility of triamcinolone acetonide and other anti-inflammatory drugs in silicone oil: implications for Therapeutic Efficacy.
José Carlos Pastor et al.
Retina (Philadelphia, Pa.), 28(9), 1247-1250 (2008-07-17)