無菌性
non-sterile; 0.2 μm filtered
品質水準
フォーム
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
使用法
sufficient for 20 mL
メーカー/製品名
Roche
濃度
50 mg/mL streptomycin in 0.9% NaCl (as sulfate)
50,000 U/mL penicillin in 0.9% NaCl
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
詳細
細胞毒性濃度:10,000 IU/mLペニシリン、20mg/mLストレプトマイシン
ペニシリンG、ナトリウム塩;硫酸ストレプトマイシン
感受性微生物:
感受性微生物:
- グラム陽性細菌(ペニシリン)
- グラム陰性細菌(ストレプトマイシン)
- 安定性:ペニシリン: 3日間
- ストレプトマイシン:培地中37℃で3日間
ペニシリン(ペニシリンG)は、ペプチドグリカン合成の阻害により、細菌の増殖を阻害します。 ストレプトマイシンは、アミノグリコシド系抗生物質ファミリーに属しており、タンパク質合成の阻害により細菌の増殖を阻害します。ペニシリン-ストレプトマイシンは、細胞培養における細菌汚染の阻害および除去に使用されています。
ペニシリン(ペニシリンG)は、ペプチドグリカン合成の阻害により、細菌の増殖を阻害します。 ストレプトマイシンは、アミノグリコシド系抗生物質ファミリーに属しており、タンパク質合成の阻害により細菌の増殖を阻害します。
アプリケーション
ペニシリン-ストレプトマイシンは、細胞培養における細菌汚染の阻害および除去に使用されています。
物理的形状
凍結乾燥品、0.9%NaCl中に50,000U/mLペニシリンGおよび50mg/mLストレプトマイシン(硫酸塩として)を含む
調製ノート
使用濃度: 100 IU/mLペニシリン
100μg/mLストレプトマイシン
100μg/mLストレプトマイシン
再構成
20mLの蒸留水に溶解してください。
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断に使用しないでください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cancer immunology research, 9(9), 999-1007 (2021-07-02)
Adoptive transfer of genetically modified or donor-derived T cells can efficiently eradicate human tumors but is also frequently associated with major toxicity. There are several switches that can be used to kill the infused cell pool in the case of
Disease relevant modifications of the methylome and transcriptome by particulate matter (PM2.5) from biomass combustion
Epigenetics, 1-14 (2017)
Selective BRAF inhibition decreases tumor-resident lymphocyte frequencies in a mouse model of human melanoma
Oncoimmunology, 1(5), 609-617 (2012)
Lysozyme and penicillin inhibit the growth of anaerobic ammonium-oxidizing planctomycetes.
Applied and Environmental Microbiology, 79(24), 7763-7769 (2013)
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 318(4), G705-G716 (2020-02-25)
Anemia is a frequent diagnosis in critically ill infants, but the clinical implications of severe anemia in these patients remain unclear. In this study, we examined preweaned mice to investigate the effects of severe anemia during early infancy on gut