Merck
P0781
Sigma-Aldrich
ペニシリン-ストレプトマイシン
liquid, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
別名:
Pen-Strep
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
product name
ペニシリン-ストレプトマイシン, with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin per mL in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
0.1 μm filtered
製品種目
BioReagent
形状
liquid
濃度
100 ×
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O.CNC[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CCO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)C5(O)C=O)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(N)=N)[C@@H](O)[C@@H]6NC(N)=N
InChI
1S/C23H43N7O12.C16H18N2O4S/c1-7-23(38,6-32)18(42-19-8(5-28-2)12(33)13(34)9(40-19)3-4-31)20(39-7)41-17-11(30-22(26)27)14(35)10(29-21(24)25)15(36)16(17)37;1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9/h6-20,28,31,33-38H,3-5H2,1-2H3,(H4,24,25,29)(H4,26,27,30);3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14+,15-,16+,17+,18-,19-,20-,23+;11-,12+,14-/m01/s1
InChI Key
KMOOCZWLFBSQCW-XFOLRDBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pen-Strep としても知られるペニシリン-ストレプトマイシンは、哺乳類細胞の培養に使用される最も一般的な抗生物質溶液です。ペニシリン-ストレプトマイシン溶液は、細胞培養において無菌状態を維持するために使用され、培養細胞に対する有害作用をほとんど示しません。
アプリケーション
ペニシリン-ストレプトマイシン溶液は、細菌汚染をコントロールするために細胞培養培地に添加されます。また、脂質エマルジョンの調製にも使用されています。10 mL/L で細胞培養に使用することをお勧めします。
構成
本製品は、1 mL あたり、10,000 単位のペニシリンと 10 mg のストレプトマイシンを含むように調製されています。
その他情報
20x100 mL、20 mL、100 mL
容器の蓋をしっかりと閉め、乾燥した風通しの良い場所で保管してください。開封後の容器は、しっかりと再密封し、漏れないように直立して置いてください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
P0781-100ML-PW:
P0781-20ML-PW:
P0781-20ML:4548173204987
P0781-20X100ML-PW:
P0781-50ML:
P0781-VAR:
P0781-20X100ML:
P0781-BULK:
P0781-100ML:4548173204970
文書ライブラリにアクセスする
D T Stein et al.
The Journal of clinical investigation, 100(2), 398-403 (1997-07-15)
Lowering of the elevated plasma FFA concentration in 18- 24-h fasted rats with nicotinic acid (NA) caused complete ablation of subsequent glucose-stimulated insulin secretion (GSIS). Although the effect of NA was reversed when the fasting level of total FFA was
Bryan Brown et al.
Tissue engineering, 12(3), 519-526 (2006-04-04)
The extracellular matrix (ECM) has been successfully used as a scaffold for constructive remodeling of multiple tissues in both preclinical studies and in human clinical applications. The basement membrane is a specialized form of the ECM that supports and facilitates
Veerle Kersemans et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 49(9), 1546-1554 (2008-08-16)
Multidrug resistance (MDR) is a major challenge to the successful treatment of acute myeloid leukemia (AML). Our purpose was to determine whether (111)In-HuM195 anti-CD33 antibodies modified with peptides harboring nuclear localizing sequences (NLS) could kill drug-resistant AML cell lines and
184: Toxic effects of antibiotics routinely used in cell culture on primary cultures of dissociated mouse brain cells.
Amonn F
Pediatric Research, 10(10), 900-900 (1976)
J H Martínez-Liarte et al.
Pigment cell research, 8(2), 83-88 (1995-04-01)
Penicillin and streptomycin, the most widely used antibiotics in mammalian cell cultures, caused a moderate stimulation in dopa oxidase and tyrosine hydroxylase activities, but a slight inactivation in the dopachrome tautomerase activity of B16/F10 melanoma cells at the routine concentration