グレード
for molecular biology
品質水準
蒸気密度
2.69 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
BioReagent
アッセイ
99% (GC/titration)
形状
liquid
expl. lim.
18 %
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
14.3 M (pure liquid)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
electrophoresis: suitable
屈折率
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
bp
157 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 1 mL/mL
密度
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
その他の活性
DNase, RNase, protease, none detected
保管温度
room temp
SMILES記法
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
β-メルカプトエタノールまたは2-メルカプトエタノールは、以下の目的で使用されています。
- DT40細胞(ニワトリB細胞株)を培養するためのRoswell Park Memorial Institute(RPMI)-1640培地へのサプリメントとして
- NuLi-1(正常な肺、アイオワ大学-1)細胞を溶解するために
- マウス胚性幹細胞をトリプシン処理するために
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第2種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
M3148-25ML:4.548173202525E12
M3148-.6ML:4.548173202488E12
M3148-2ML:4.548173202532E12
M3148-.9ML:4.548173202495E12
M3148-.15ML:4.548173202471E12
M3148-100ML:4.548173202501E12
M3148-250ML:4.548173202518E12
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
To standardize a procedure for the determination of the enzymatic assay of choloylglycine hydrolase.
Protocol Guide: XTT Assay for Cell Viability and Proliferation