グレード
for molecular biology
品質水準
蒸気密度
2.69 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
expl. lim.
18 %
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
14.3 M (pure liquid)
テクニック
RNA extraction: suitable
protein extraction: suitable
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
屈折率
n20/D 1.500 (lit.)
n20/D 1.501
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
bp
157 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.05 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
OCCS
λ
0.5 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 1.5
λ: 280 nm Amax: 0.3
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 葉のサンプルに対して調製されるタンパク質抽出緩衝液
- 細胞培地の栄養補助剤
- RNA抽出の手順
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Heart
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
63689-1ML-KC-F:
63689-100ML-F:4548173291727
63689-VAR-F:
63689-BULK-F:
63689-25ML-F:4548173291710
試験成績書(COA)
資料
Bis-Tris gels and buffers for superior protein resolution compared to traditional tris-glycine gels.
プロトコル
ポリアクリルアミドゲルの化学的性質の概要およびTurboMix® Bis-Trisゲルキャスティングキットを用いたハンドキャストポリアクリルアミドゲルの詳細な手順説明