製品名
ペニシリン-ストレプトマイシン, Solution Stabilized, with 5,000 units penicillin and 5mg streptomycin/mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
0.1 μm filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
濃度
50 ×
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O.CNC[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CCO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)C5(O)C=O)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(N)=N)[C@@H](O)[C@@H]6NC(N)=N
InChI
1S/C23H43N7O12.C16H18N2O4S/c1-7-23(38,6-32)18(42-19-8(5-28-2)12(33)13(34)9(40-19)3-4-31)20(39-7)41-17-11(30-22(26)27)14(35)10(29-21(24)25)15(36)16(17)37;1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9/h6-20,28,31,33-38H,3-5H2,1-2H3,(H4,24,25,29)(H4,26,27,30);3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14+,15-,16+,17+,18-,19-,20-,23+;11-,12+,14-/m01/s1
InChI Key
KMOOCZWLFBSQCW-XFOLRDBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ダルベッコ改良イーグル培地(DMEM)の補助培地として、Huh7肝癌細胞株の維持に
- ロズウェルパーク記念研究所培地1640(RPMI)培地の補助培地として、マウスリンフォーマYAC-1細胞の維持に
- 最少培地イーグルの成分として、個々のマウス脾臓を処理し、脾臓細胞の調製に
- FMX-8完全培地の補助培地として、チャイニーズハムスター卵巣細胞の培養に
生物化学的/生理学的作用
構成
その他情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
P4458-20ML:
P4458-20ML-PW:
P4458-VAR:
P4458-100ML:
P4458-100ML-PW:
P4458-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック