Merck
10295892001
Roche
コルセミド
solution, suitable for blocking, sterile; 0.2 μm filtered
別名:
デメコルシン, N-デアセチル-N-メチルコルヒチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25NO5
CAS番号:
分子量:
371.43
Beilstein:
2822892
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
詳細
N-methyl-N-deacetyl-colchicine
品質水準
無菌性
sterile; 0.2 μm filtered
形状
solution
包装
pkg of 20 mL (10 μg/ml)
メーカー/製品名
Roche
テクニック
blocking: suitable
不純物
microbial, tested
溶解性
water: miscible
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN[C@H]1CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2C3=CC=C(OC)C(=O)C=C13
InChI
1S/C21H25NO5/c1-22-15-8-6-12-10-18(25-3)20(26-4)21(27-5)19(12)13-7-9-17(24-2)16(23)11-14(13)15/h7,9-11,15,22H,6,8H2,1-5H3/t15-/m0/s1
InChI Key
NNJPGOLRFBJNIW-HNNXBMFYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
コルセミドはデメコルシンとして知られています。その一般名は、 N-メチル-N-デアセチルコルヒチンです。コルセミドは微小管を解重合し、中期で有糸分裂を妨げます。
アプリケーション
コルセミドは有糸分裂の紡錘体の形成を阻害します。染色体分析の際、中期細胞の割合を増やすために使用されます。
生物化学的/生理学的作用
核型分析や細胞周期の研究では、多くの場合、細胞周期の特定の段階で有糸分裂細胞の収量を増やすことが望まれます。 これは様々な方法で実現できますが、最も一般的な方法は、デメコルシンなどの細胞周期同期剤を使用することです。 デメコルシンは、有糸分裂細胞並びに同期化されたG1 およびS期の細胞に対し、生化学的イベントに顕著な影響を与えることなく分裂中期で細胞を停止させます。白血球の細胞周期を分裂中期で止めるため、しばしばデメコルシンで処理されます。
物理的形状
溶液(10 μg/mL)、孔径0.2 μmの膜でろ過。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
Naiara Zoccal Saraiva et al.
Cloning and stem cells, 11(1), 141-152 (2009-02-20)
This study aimed to evaluate the effect of demecolcine, a microtubule-depolymerizing agent, on microtubule kinetics; to determine the best concentration of demecolcine as a chemically assisted enucleation agent in metaphase I (MI) and metaphase II (MII) bovine oocytes, and to
Vasiliki Tasiou et al.
PloS one, 10(8), e0134672-e0134672 (2015-08-15)
The human RB1 gene is imprinted due to integration of the PPP1R26P1 pseudogene into intron 2. PPP1R26P1 harbors the gametic differentially methylated region of the RB1 gene, CpG85, which is methylated in the female germ line. The paternally unmethylated CpG85
Candice L Wike et al.
eLife, 5, e11402-e11402 (2016-02-18)
Phosphorylation of histone H3 threonine 118 (H3 T118ph) weakens histone DNA-contacts, disrupting the nucleosome structure. We show that Aurora-A mediated H3 T118ph occurs at pericentromeres and chromosome arms during prophase and is lost upon chromosome alignment. Expression of H3 T118E
Roshan L Shrestha et al.
The Journal of cell biology, 220(4) (2021-02-24)
Chromosomal instability (CIN) is a hallmark of many cancers. Restricting the localization of centromeric histone H3 variant CENP-A to centromeres prevents CIN. CENP-A overexpression (OE) and mislocalization have been observed in cancers and correlate with poor prognosis; however, the molecular