Merck
S2646
外科用メス替刃
No. 10
別名:
外科用メス替刃, 精密刃
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122407
NACRES:
NB.35
物質
steel (carbon)
無菌性
non-sterile
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
外科用メス替刃は、以下の用途に使用されています:
  • 苗の接種
  • 副腎摘出術のための副腎切開
  • マイクロ流体デバイス製造のためのポリジメチルシロキサン(PDMS)層の切断
包装
個別包装。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5