由来生物
Nigrospora sphaerica
品質水準
蒸気圧
0.55 hPa ( 20 °C)
フォーム
liquid
色
clear colorless
溶解性
H2O: miscible (completely)
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
viruses
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@]1([C@H]2C[C@@]3([C@@]4([C@H]([C@@]([C@@H](CC4)O)(CO)C)CC[C@H]3C2)C)CC1)CO
InChI
1S/C20H34O4/c1-17(11-21)15-4-3-13-9-14-10-19(13,7-8-20(14,24)12-22)18(15,2)6-5-16(17)23/h13-16,21-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1
InChI Key
NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
A4487-BULK:
A4487-1ML-PW:
A4487-VAR:
A4487-1ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック