Merck
D7385
Sigma-Aldrich
デメコルシン
≥98% (HPLC)
別名:
N-デアセチル-N-メチルコルヒチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25NO5
CAS番号:
分子量:
371.43
Beilstein:
2822892
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
mp
184 °C
溶解性
chloroform: 10 mg/mL
ethanol: soluble
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN[C@H]1CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2C3=CC=C(OC)C(=O)C=C13
InChI
1S/C21H25NO5/c1-22-15-8-6-12-10-18(25-3)20(26-4)21(27-5)19(12)13-7-9-17(24-2)16(23)11-14(13)15/h7,9-11,15,22H,6,8H2,1-5H3/t15-/m0/s1
InChI Key
NNJPGOLRFBJNIW-HNNXBMFYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
デメコルシンは、微小管脱重合剤として使用されています。また、有糸分裂の阻害に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
核型分析や細胞周期の研究では、多くの場合、細胞周期の特定の段階で有糸分裂細胞の収量を増やすことが望まれます。 これは様々な方法で実現できますが、最も一般的な方法は、デメコルシンなどの細胞周期同期剤を使用することです。 デメコルシンは、有糸分裂細胞並びに同期化されたG1 およびS期の細胞に対し、生化学的イベントに顕著な影響を与えることなく分裂中期で細胞を停止させます。白血球の細胞周期を分裂中期で止めるため、しばしばデメコルシンで処理されます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D7385-VAR:
D7385-BULK:
D7385-50MG:
2530074:
D7385-250MG:
D7385-5MG:
D7385-1MG:
D7385-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Drosophila microtubule-associated protein mars stabilizes mitotic spindles by crosslinking microtubules through its N-terminal region.
Zhang G, et al.
PLoS ONE, 8, e60596-e60596 (2013)
Flow cytometric discrimination of mitotic nuclei by right-angle light scatter.
Zucker RM, et al.
Cytometry, 9, 226-231 (1988)
Gang Zhang et al.
Journal of cell science, 122(Pt 4), 535-545 (2009-01-29)
The formation of the mitotic spindle is controlled by the microtubule organizing activity of the centrosomes and by the effects of chromatin-associated Ran-GTP on the activities of spindle assembly factors. In this study we show that Mars, a Drosophila protein
Mathew J Thayer
BioEssays : news and reviews in molecular, cellular and developmental biology, 34(9), 760-770 (2012-06-19)
Recent studies indicate that mammalian chromosomes contain discrete cis-acting loci that control replication timing, mitotic condensation, and stability of entire chromosomes. Disruption of the large non-coding RNA gene ASAR6 results in late replication, an under-condensed appearance during mitosis, and structural
Nuno Costa-Borges et al.
Theriogenology, 75(3), 527-541 (2010-11-16)
Treatment of pre-activated oocytes with demecolcine (DEM) has been shown to induce the extrusion of all oocyte chromosomes within the second polar body (PB2). However, induced enucleation (IE) rates are generally low and the competence of these cytoplasts to support