Merck
C2743
Sigma-Aldrich
サイトカラシンB Drechslera dematioidea由来
Ready Made Solution, 10 mg/mL in DMSO
別名:
ホミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H37NO5
CAS番号:
分子量:
479.61
Beilstein:
1096207
MDL番号:
UNSPSCコード:
51101500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
品質水準
形状
solution
濃度
10 mg/mL in DMSO
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H]1CCC[C@@H](O)\C=C\C(=O)O[C@]23[C@@H](\C=C\C1)[C@H](O)C(=C)[C@@H](C)[C@H]2[C@H](Cc4ccccc4)NC3=O
InChI
1S/C29H37NO5/c1-18-9-7-13-22(31)15-16-25(32)35-29-23(14-8-10-18)27(33)20(3)19(2)26(29)24(30-28(29)34)17-21-11-5-4-6-12-21/h4-6,8,11-12,14-16,18-19,22-24,26-27,31,33H,3,7,9-10,13,17H2,1-2H3,(H,30,34)/b14-8+,16-15+/t18-,19-,22-,23+,24+,26+,27-,29-/m1/s1
InChI Key
GBOGMAARMMDZGR-TYHYBEHESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Drechslera dematioidea(藻類寄生菌類)から得られたサイトカラシンBは、以下の用途に使用されています。
  • 細胞質分裂を阻止し、二核細胞を得るために
  • 特異的なグルコーストランスポーター阻害剤として
  • クラスIおよびIII GLUTによるグルコース輸送を阻害し、HCMV感染細胞および模擬感染細胞の50%阻害濃度(IC50)を明らかにするために
サイトカラシンBは、線維芽細胞において糖輸送を阻害し、ウサギ好中球において細胞骨格アクチンとミオシンを低下させ、Bリンパ球を刺激するのに使用されます。
生物化学的/生理学的作用
アクチン重合を阻害することにより収縮性マイクロフィラメントを破壊する細胞透過性の真菌毒です。これによりDNA断片化が起こり、細胞分裂を阻害し、多くの細胞過程が破壊されます。グルコ-ス輸送を阻害します。
サイトカラシンBは、核分裂に影響を及ぼすことなく細胞質分裂を防止できます。
非常に幅広い細胞運動を阻害する真菌代謝物群の1つ。アクチンの一部の重合特性を解析する場合や、細胞質分裂に関する研究において有用な手段です。 ラットL6筋芽細胞における2つのヘキソース輸送系のプローブ。
その他情報
容器は、乾燥した換気の良い場所にしっかり密閉して保管してください。開封した容器は、必ずしっかりと再密閉し、漏れないように立てて保管します。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup - Solvent
引火点(℃)
85 °C - closed cup - Solvent
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
The inhibition of sugar transport in chick embryo fibroblasts by cytochalasin B. Evidence for a membrane-specific effect.
R F Kletzien et al.
The Journal of biological chemistry, 248(2), 711-719 (1973-01-25)
Adam R Akkad et al.
PloS one, 17(5), e0268508-e0268508 (2022-05-21)
Biological materials can be shipped off-site for diagnostic, therapeutic and research purposes. They usually are kept in certain environments for their final application during transportation. However, active reagent handling during transportation from a collection site to a laboratory or biorepository
Michael V Zuccaro et al.
Cell, 183(6), 1650-1664 (2020-10-31)
Correction of disease-causing mutations in human embryos holds the potential to reduce the burden of inherited genetic disorders and improve fertility treatments for couples with disease-causing mutations in lieu of embryo selection. Here, we evaluate repair outcomes of a Cas9-induced
J R White et al.
The Journal of biological chemistry, 258(22), 14041-14047 (1983-11-25)
The amounts of actin and myosin in rabbit neutrophils expressed as micrograms/10(6) cells are 5.6 +/- 0.75 and 0.56 +/- 0.08, respectively. The average value of the total actin in rabbit neutrophils under unstimulated conditions is distributed between Triton X-100
Human Cytomegalovirus Activates Glucose Transporter 4 Expression To Increase Glucose Uptake during Infection
Yu Y, et al.
Journal of virology, 85(4), 1573-1580 (2011)