Merck
L5288
Sigma-Aldrich
Latrunculin B
from Latruncula magnifica, ≥80% (HPLC), solid, actin polymerization inhibitor
別名:
LAT-B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H29NSO5
CAS番号:
分子量:
395.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
ラトランクリンB from Latruncula magnifica, ≥80% (HPLC), solid
品質水準
アッセイ
≥80% (HPLC)
フォーム
solid
分子量
395.5
溶解性
ethanol: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H]1CC[C@@H]2C[C@H](C[C@@](O)(O2)[C@@H]3CSC(=O)N3)OC(=O)C=C(C)CCC=C1
InChI
1S/C20H29NO5S/c1-13-5-3-4-6-14(2)9-18(22)25-16-10-15(8-7-13)26-20(24,11-16)17-12-27-19(23)21-17/h3,5,9,13,15-17,24H,4,6-8,10-12H2,1-2H3,(H,21,23)/b5-3-,14-9-/t13-,15-,16-,17+,20-/m1/s1
InChI Key
NSHPHXHGRHSMIK-JRIKCGFMSA-N
詳細
ラトランクリンBは、Latrunculia magnificaが産生する大環状毒素です。
アプリケーション
Latrunculia magnifica由来のラトランクリンBは、さまざまな実験でアクチン脱重合に使用されています。また、樹状細胞のファゴソームからの細管の形成を研究するために、骨髄由来樹状細胞(BMDC)完全培地の成分として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ラトランクリンBは、in vitroでアクチン重合を阻害します。マイクロフィラメントが媒介するプロセスを阻害します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L5288-VAR:
L5288-BULK:
L5288-1MG-PW:
L5288-1MG:
L5288-1MG-LBL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of Essential Drugs (2012)
Visualizing toll-like receptor-dependent phagosomal dynamics in murine dendritic cells using live cell microscopy
Mantegazza AR and Marks MS
Methods in Molecular Biology, 191-203 (2015)
Li-Kun Phng et al.
Development (Cambridge, England), 140(19), 4031-4040 (2013-09-21)
Actin filaments are instrumental in driving processes such as migration, cytokinesis and endocytosis and provide cells with mechanical support. During angiogenesis, actin-rich filopodia protrusions have been proposed to drive endothelial tip cell functions by translating guidance cues into directional migration
Steven L Jones et al.
The Journal of cell biology, 205(1), 67-81 (2014-04-09)
The axon initial segment (AIS) of differentiated neurons regulates action potential initiation and axon-dendritic polarity. The latter function depends on actin dynamics, but actin structure and functions at the AIS remain unclear. Using platinum replica electron microscopy (PREM), we have
Microtubule-dependent targeting of the exocyst complex is necessary for xylem development in Arabidopsis
Vukavsinovic N, et al.
The New phytologist, 213(3), 1052-1067 (2017)