由来生物
Zygosporium mansonii
品質水準
フォーム
solution
濃度
5 mg/mL in DMSO
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
enzyme | interferes
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@H](C)C(=C)[C@@H](O)[C@@H]3\C=C\C[C@H](C)C(=O)[C@](C)(O)\C=C\[C@@H](OC(C)=O)[C@@]13C(=O)N[C@H]2Cc4ccccc4
InChI
1S/C30H37NO6/c1-17-10-9-13-22-26(33)19(3)18(2)25-23(16-21-11-7-6-8-12-21)31-28(35)30(22,25)24(37-20(4)32)14-15-29(5,36)27(17)34/h6-9,11-15,17-18,22-26,33,36H,3,10,16H2,1-2,4-5H3,(H,31,35)/b13-9+,15-14+/t17-,18+,22-,23-,24+,25-,26+,29+,30+/m0/s1
InChI Key
SDZRWUKZFQQKKV-JHADDHBZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup - Solvent
引火点(℃)
87 °C - closed cup - Solvent
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C2618-VAR:
C2618-200UL:
C2618-BULK:
C2618-200UL-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック