234115
Colchicine, Colchicum autumnale
Colchicine, Colchicum autumnale, CAS 64-86-8, is an inhibitor of mitosis that disrupts microtubules and inhibits tubulin polymerization. Induces apoptosis in PC12 and cerebellar granule cells.
別名:
Colchicine, Colchicum autumnale
アッセイ
≥94% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
yellow to off-white
溶解性
ethanol: 10 mg/mL
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI Key
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Inhibitor of mitosis
警告
その他情報
Lindenboim, L., et al. 1995. J. Neurochem.64, 1054.
Leung, M.F., and Sartorelli, A.C. 1992. Leuk. Res.16, 929.
Santell, L. 1992. Exp. Cell Res. 201, 358.
Salmon, E.D., et al. 1984. J. Cell Biol.99, 1066.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
234115-GM:
US2234115-1GM:
234115-1GM:
US2234115-5GM:
234115-5GM:
234115-1.1ML:
試験成績書(COA)