物質
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
認証
ISO 7704
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
easily wetted with water
メーカー/製品名
S-Pak®
フィルタ直径
47 mm
ポアサイズ
1.2 μm pore size
入力
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beer
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample type cider
sample type wine
sample type food(s)
sample type bottled water
sample type beverage(s)
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
1 of 4
当該品目 | 25073 | 24856 | RAD1242 |
---|---|---|---|
pkg of 1 ea | pkg of 50 ea | pkg of 10 ea | - |
Waste Prevention | Waste Prevention | - | - |
Greener Alternative Product | Greener Alternative Product | - | - |
air monitoring | air monitoring | air monitoring | air monitoring |
for use with TDS3 to convert it to sampling | for use with all TDS3 Containers | - | - |
詳細
アプリケーション
包装
関連事項
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
RAWG047S6:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing