pkg of 1 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with TDS3 to convert it to sampling
環境により配慮した代替製品カテゴリ
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
法的情報
TDS3 is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)