製品名
熱脱離用エンプティチューブ, glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., pkg of 10 ea
物質
glass TD tube
品質水準
特徴
fritted
包装
pkg of 10 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。加熱脱離チューブは少なくとも50~100回再利用が可能で、輸送用バイアル、キャップ、ピペットチップなどの付属品の使用量が削減されるため、「廃棄物の発生抑制」と合致します。また、これらのチューブは、関心のあるVOCの抽出のためのCS2のような毒性溶媒の使用を排除するため、「安全性の高い溶媒と補助剤」の原則とも合致します。詳細はこちらをクリックしてください。
加熱脱着用空チューブは、吸着剤の充填やサンプル調製用途に使用できるガラス製加熱脱着チューブです。
アプリケーション
- 熱脱着チューブが呼気データの変動性に与える影響。:この研究では、熱脱着チューブの使用が呼気分析から収集されたデータの変動性に与える影響を調査し、正確な分析結果を得るための一貫したサンプリング方法の重要性を強調しています(Jung et al., 2023)。
- 1 兆分の 1 という低濃度の揮発性および半揮発性有機化合物のための同心円状に充填された高流量空気サンプラー。:この研究では、極低濃度の揮発性および半揮発性有機化合物を検出するように設計された高流量空気サンプラーを紹介し、空気質モニタリングにおける熱脱着の効率性を実証しています(Xie et al., 2017)。
- 生体揮発性有機化合物の収集における分析対象物の損失に関する吸着チューブサンプラーの性能テスト。:この論文では、分析対象物質の損失とそれが生体揮発性有機化合物の正確な測定に与える影響に焦点を当てて、吸着管サンプラーの性能を評価しています(Ullah and Kim, 2015)。
- 吸着管を使用して空気中の揮発性脂肪酸(VFA)を収集する際のサンプリングデバイスでのサンプル損失の程度と、その結果生じる実験バイアス。:この研究では、空気中の VFA を収集するために吸着管を使用することに関連するサンプル損失と実験バイアスを調査し、最適化されたサンプリングプロトコルの必要性を強調しています(Kim and Kim, 2013)。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
29538-U | 4061826648810 |