製品名
Tenax® TA, 60/80 mesh, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., stainless steel TD tube, preconditioned, pkg of 10 ea
物質
stainless steel TD tube
品質水準
認証
EPA TO-1,IP-1B
詳細
sealed with (Brass Endcaps)
特徴
preconditioned
包装
pkg of 10 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrix
Tenax TA porous polymer
粒径
60/80 mesh
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
It is also suitable for thermal desorption of volatiles because of its good thermal stability and hydrophobicity.
アプリケーション
- an active sampling of reduced sulfur compounds in ambient air
- bioaccessibility experiments due to its infinite adsorption performance and recyclability
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
29741-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
空気のモニタリングによって環境中、工場内または室内の空気汚染物質の濃度を測定し、健康機関と規制機関が確立した基準と比較して空気の清浄度を評価します。
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
29741-U | 4061826656839 |