製品名
Tenax® GR, 60/80 mesh, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2, stainless steel TD tube, sealed with Brass Endcaps, preconditioned, pkg of 10 ea
物質
stainless steel TD tube
品質水準
特徴
preconditioned
包装
pkg of 10 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
1/4 in. × 3 1/2
Matrix
Tenax GR graphitized porous polymer
粒径
60/80 mesh
適合性
suitable for (extends range of Tenax TA)
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
29742-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック