製品名
Carbopack™ B, stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 × 3 1/2, unconditioned, pkg of 10 ea
物質
stainless steel TD tube
製品種目
Carbopack™
特徴
unconditioned
包装
pkg of 10 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
1/4 × 3 1/2
表面積
~100 m2/g
Matrix
Carbopack™ graphitized carbon black (GCB)
適合性
suitable for (For sampling a wide range of VOCs)
PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
環境により配慮した代替製品カテゴリ
アプリケーション
特徴および利点
法的情報
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
30135-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック