物質
glass TD tube
品質水準
詳細
Sealed with TDS³ Storage Container
製品種目
Carbopack™
特徴
fritted
preconditioned
包装
pkg of 10 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
表面積
~100 m2/g
Matrix
Carbopack™ graphitized carbon black (GCB)
適合性
suitable for (For sampling a wide range of VOCs)
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
特徴および利点
法的情報
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
29535-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック