安全性情報
10198
Supelco
Carbosieve Carbon Adsorbent
matrix Carbosieve G, 60-80 mesh, bottle of 5 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
23201100
製品名
Carbosieve吸着剤, matrix Carbosieve G, 60-80 mesh, bottle of 5 g
製品種目
Carbosieve
フォーム
powder or granules
包装
bottle of 5 g
テクニック
LPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
~1160 m2/g
Matrix
Carbosieve G
マトリックス活性基
carbon
粒径
60-80 mesh
ポアサイズ
~0.02 cm3/g mesoporosity
~0.49 cm3/g microporosity
~0 cm3/g macroporosity
~6-15 Å pore diameter (free fall density)
密度
~0.27 g/mL (free fall density)
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カーボンモレキュラーシーブ(CMS)は、ポリマーを前駆体として熱分解した後に残った多孔性カーボン骨格フレームワークです。これらの粒子の特徴は次のとおりです。
  • 球状(顆粒状粒子よりも優れた充填層性能)
  • 硬質で砕けにくい(しっかりと充填でき、破壊されない)
  • 高多孔性(高表面積)
  • C2-C5 n-アルカン程度のサイズの分析物分子に使用
  • 疎水性(高湿度環境下で使用可能)
一般に、CMS吸着剤は、球状グラファイトポリマーカーボン(SGPC)およびグラファイトカーボンブラック(GCB)吸着剤と比較して、相対吸着強度が高くなります。当社のCarbosieve製品は、CMS吸着剤の一種です。
  • 非テーパー状の微細孔を有します
  • 微細孔のみを含むため、非常に強い吸着強度を有します
  • ほとんどの吸着剤で保持に問題がある小分子揮発性検体の多くに優れた性能を示します
弊社の炭素吸着剤に関するさらに詳しい情報につきましては、sigma-aldrich.com/carbonをご確認ください。
法的情報
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
10198:
10198-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Lixia Lv et al.
Oncology letters, 11(2), 1161-1166 (2016-02-20)
Doxorubicin has been widely used in the treatment of cancer. However, acquired doxorubicin resistance severely hinders the application of the drug. In the present study, doxorubicin resistance was investigated in lung carcinoma. microRNA-155 (miR-155) was found to be upregulated in
T D DiStefano et al.
Applied and environmental microbiology, 57(8), 2287-2292 (1991-08-01)
Tetrachloroethene, also known as perchloroethylene (PCE), is a common groundwater contaminant throughout the United States. The incomplete reductive dechlorination of PCE--resulting in accumulations of trichloroethene, dichloroethene isomers, and/or vinyl chloride--has been observed by many investigators in a wide variety of
C Y Peng et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 2(4), 313-324 (2001-03-16)
Air sampling, using sorbents, thermal desorption and gas chromatography, is a versatile method for identifying and quantifying trace levels of volatile organic compounds (VOCs). Thermal desorption can provide high sensitivity, appropropriate choices of sorbents and method parameters can accommodate a
Juliane Hollender et al.
Journal of chromatography. A, 962(1-2), 175-181 (2002-08-30)
A simple method using active trapping on adsorbents and thermal desorption followed by GC-MS analysis was developed for the indoor air monitoring of monoterpenes. The study was carried out using a dynamically generated atmosphere consisting of 11 monoterpenes: camphene, camphor
D R Nelson et al.
Applied microbiology, 28(2), 258-261 (1974-08-01)
A gas chromatographic procedure for the simultaneous analysis of (14)C-labeled and unlabeled metabolic gases from microbial methanogenic systems is described. H(2), CH(4), and CO(2) were separated within 2.5 min on a Carbosieve B column and were detected by thermal conductivity.