安全性情報
10275
Supelco
Activated Charcoal Carbon Adsorbent
matrix Activated Cocounut Charcoal, 20-40 mesh, bottle of 10 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
23201100
製品名
汎用吸着剤, matrix Activated Cocounut Charcoal, 20-40 mesh, bottle of 10 g
フォーム
powder, crystals or granules
包装
bottle of 10 g
テクニック
LPLC: suitable
表面積
~1070 m2/g
Matrix
Activated Cocounut Charcoal
マトリックス活性基
carbon
粒径
20-40 mesh
ポアサイズ
~0.43 cm3/g microporosity
~0.44 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g macroporosity
~5-20 Å pore diameter
密度
~0.44 g/mL (free fall density)
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ココナッツ活性炭は、汎用吸着剤として、特にトラップされた化合物を回収する必要がない精製用途に広く使用されます。 これには2つの大きな欠点があるため、昇温脱離用途とクロマトグラフィー用途にはそれほど広く使用されません。すなわち、吸着強度が強すぎるために完全に脱離できない場合があることと、昇温脱離ではなく化学的脱離を使用する用途の方に適していることです。ただし、非常に揮発性の高い検体であるハロカーボン12およびクロロメタンの吸着/脱離など、活性炭が使用されている/使用できる用途があります。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
10275:4548173927183
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
活性炭 DARCO®, −100 mesh particle size, powder
Sigma-Aldrich
242276
活性炭
活性炭 untreated, granular, 8-20 mesh
Sigma-Aldrich
C2889
活性炭
活性炭Norit® Norit® RBAA-3, rod
Supelco
29238
活性炭Norit®
活性炭 for the determination of AOX, 50-150 μm particle size
Supelco
80485
活性炭