Merck
C9157
Sigma-Aldrich
活性炭
suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
別名:
活性炭素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101522
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
品質水準
詳細
acid-washed with hydrochloric acid
形状
powder
自己発火温度
842 °F
抵抗性
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
mp
3550 °C (lit.)
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
活性炭は元来、植物から有害物質を除去するための吸収剤として使用されています。培地に活性炭を使用すると、色が濃くなります。フェノール、細胞溶解産物、エチレン、メタン、および植物組織に有害であることが知られている他の多くの化合物の吸収を誘発します。これに加えて、活性炭は成長調整剤およびその他の培地成分も吸収します。ラン、ニンジン、およびトマトの組織培養では、活性炭が増殖と分化を誘導します。
アプリケーション
活性炭は以下の用途に使用されています:
  • タンパク質含有量の測定に使用されたウシ胎児血清の前処理
  • 組織培養培地における細胞生存率への影響の研究
  • 同じく組織培養培地における2,4-ジクロロフェノキシ酢酸の可用性の研究
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
C9157-2.5KG:
C9157-500G:
C9157-VAR:
C9157-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
活性炭 meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
C7606
活性炭
活性炭 powder, max. particle size 75 micron, weight 20&#160;g, high purity 99.997%
GF14123685
活性炭
活性炭Norit&#174; Norit&#174; RBAA-3, rod
Supelco
29238
活性炭Norit®
Plant Tissue Culture: Practices and New Experimental Protocols, 41-41 (2007)
Modeling available 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid in a tissue culture medium containing activated carbon
Toering A and Pullman G
Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 82(2), 179-188 (2005)
Plant Cell and Tissue Culture, 505-505 (2013)
G Williamson et al.
Carcinogenesis, 17(11), 2385-2387 (1996-11-01)
It has recently been shown by Hollman et al. (Am. J. Clin. Nutr., 62, 1276-1282) that flavonoid glycosides are preferentially absorbed from dietary onions compared to the flavonoid aglycone. In the light of this, we have compared the bioactivities of
Optimization of a sampling system for recovery and detection of airborne porcine reproductive and respiratory syndrome virus and swine influenza virus
Hermann JR, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 72(7), 4811-4818 (2006)