Merck
GF14123685
活性炭
powder, max. particle size 75 micron, weight 20 g, high purity 99.997%
別名:
活性炭素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141908
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.997%
フォーム
powder
自己発火温度
842 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 141-236-85
抵抗性
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
重量
20 g
部分最大サイズ
75 μm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF14123685-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
活性炭 DARCO&#174;, &#8722;100&#160;mesh particle size, powder
Sigma-Aldrich
242276
活性炭
炭素 nanopowder, &lt;100&#160;nm particle size (TEM)
Sigma-Aldrich
633100
炭素
活性炭 powder, -100 particle size (mesh), decolorizing
Sigma-Aldrich
161551
活性炭
炭素 NIST&#174; SRM&#174; 2451, from cyanide ore leaching
NIST2451
炭素
活性炭Norit&#174; Norit&#174; RBAA-3, rod
Supelco
29238
活性炭Norit®