Merck
GF44538295
活性炭
powder, max. particle size 75 micron, weight 50 g, high purity 99.997%
別名:
活性炭素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141908
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.997%
フォーム
powder
自己発火温度
842 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 445-382-95
抵抗性
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
重量
50 g
部分最大サイズ
75 μm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-heat. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Jan Code
GF44538295-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
炭素 NIST&#174; SRM&#174; 2451, from cyanide ore leaching
NIST2451
炭素
活性炭 puriss. p.a., powder
Supelco
31616
活性炭
活性炭 suitable for GC
Millipore
05112
活性炭
活性炭 suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
C9157
活性炭
活性炭 DARCO&#174;, &#8722;100&#160;mesh particle size, powder
Sigma-Aldrich
242276
活性炭
活性炭 powder, -100 particle size (mesh), decolorizing
Sigma-Aldrich
161551
活性炭
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF44538295-1EA4061821128461