不純物
<10.0% water (Karl Fischer)
色
white
mp
180-182 °C (lit.)
SMILES記法
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C(OC8OC(C1C(C8OC)O)COC)C(C7OC)O)COC)C(C6OC)O)COC)C(C5OC)O)COC)C(C4OC)O)COC)C(C3OC)O)COC)C(C2OC)O)COC
InChI
1S/C56H98O35/c1-64-15-22-36-29(57)43(71-8)50(78-22)86-37-23(16-65-2)80-52(45(73-10)30(37)58)88-39-25(18-67-4)82-54(47(75-12)32(39)60)90-41-27(20-69-6)84-56(49(77-14)34(41)62)91-42-28(21-70-7)83-55(48(76-13)35(42)63)89-40-26(19-68-5)81-53(46(74-11)33(40)61)87-38-24(17-66-3)79-51(85-36)44(72-9)31(38)59/h22-63H,15-21H2,1-14H3
InChI Key
QGKBSGBYSPTPKJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- マウスの心筋細胞に対する作用を検討するため
- ヒト角膜間質線維芽細胞に対する作用を検討するため
- ジャンクトフィリン-2(JPH2)プールに対する作用を検討するため
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
368.6 °F
引火点(℃)
187 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M7439-VAR:
M7439-1G:
M7439-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック