Merck
H0513
Sigma-Aldrich
ヘプタキス(2,6-ジ-O-メチル)-β-シクロデキストリン
別名:
DM-β-CD, DM-β-CyD, ヘプタキス-(2,6-O-ジメチル)-β-シクロデキストリン, 2,6-ジ-O-メチル-β-シクロデキストリン, ジメチルβ-シクロデキストリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C56H98O35
CAS番号:
分子量:
1331.36
Beilstein:
1679144
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
由来生物
synthetic
品質水準
フォーム
powder
SMILES記法
COC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]3COC)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]4COC)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]5COC)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]6COC)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]7COC)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](OC)[C@H](O[C@@H]8COC)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2OC
InChI
1S/C56H98O35/c1-64-15-22-36-29(57)43(71-8)50(78-22)86-37-23(16-65-2)80-52(45(73-10)30(37)58)88-39-25(18-67-4)82-54(47(75-12)32(39)60)90-41-27(20-69-6)84-56(49(77-14)34(41)62)91-42-28(21-70-7)83-55(48(76-13)35(42)63)89-40-26(19-68-5)81-53(46(74-11)33(40)61)87-38-24(17-66-3)79-51(85-36)44(72-9)31(38)59/h22-63H,15-21H2,1-14H3/t22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29+,30+,31+,32+,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-/m1/s1
InChI Key
QGKBSGBYSPTPKJ-UZMKXNTCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘプタキス(2,6-ジ-O-メチル)-β-シクロデキストリンは、ステロイドホルモン、ビタミンA、E、Kなどの脂溶性薬物を効果的に溶解する能力を有するシクロデキストリンの親水性誘導体であり、弱水溶性の医薬品化合物の溶解やバイオアベイラビリティの向上に利用できます。
アプリケーション
ヘプタキス(2,6-ジ-O-メチル)-β-シクロデキストリンは以下の用途に用いられています:
  • 自身と不斉ニトロキシドの各種対掌体との錯体の平衡定数を電子常磁性共鳴(EPR)分光法を用いて測定するときに
  • n-ブチルアクリル酸塩やアクリル酸イソボルニルとの複合体の結晶構造をX線回折(XRD)で検討するときに
  • キャピラリーゾーン電気泳動によりアンフェタミン関連薬物を単離するためのキラル選択剤として。
以下の用途に関与する反応剤です。
  • 包接錯体の物理化学的研究
  • プローブ拡散および再構成膜タンパク質との単分子相互作用
  • ミセル破裂を引き起こす、ミセルとの相互作用
  • 細胞透過エンハンサーとして用いる、細胞輸送の研究
  • 医薬品の物理化学的改良および生物医薬的改良、特に可溶化および安定性について
  • コレステロールとの相互作用
品質
不純物は、過メチル化された同属体で、主としてヘキサキス(2,6-ジ-O-メチル)-(2,3,6-トリ-O-メチル)-β-シクロデキストリンです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H0513-5G:
H0513-VAR:
H0513-1G:
H0513-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Z Aigner et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 57, 62-67 (2011-09-17)
The steps of formation of an inclusion complex produced by the co-grinding of gemfibrozil and dimethyl-β-cyclodextrin were investigated by differential scanning calorimetry (DSC), X-ray powder diffractometry (XRPD) and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy with curve-fitting analysis. The endothermic peak at
Fernanda Pérez-Cruz et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(13), 4604-4611 (2009-05-26)
Four different 5-nitroindazole derivatives (1-4) and its inclusion with Heptakis(2,6-di-O-methyl)-beta-cyclodextrin (DMbetaCD) were investigated. The stoichiometric ratios and stability constants describing the extent of formation of the complexes were determined by phase-solubility measurements obtaining in all cases a type-A(L) diagram. Also
Michelle Amoako-Tuffour et al.
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia), 59(4), 395-405 (2009-11-19)
The potential for nasal delivery of losartan, a drug with poor oral bioavailability, was investigated using Calu-3 cells. Epithelial permeation of the drug with or without dimethyl-beta-cyclodextrin (DM-beta-CD) and glycocholate was investigated. Possible transport mechanism of the compound and epithelial
Kanokthip Boonyarattanakalin et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 47(4), 752-758 (2012-08-28)
The inclusion complexes of highly potent anti-HIV agent, UC781, with β-cyclodextrin (βCD), 2,6-dimethyl-β-cyclodextrin (MβCD), and 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HPβCD) in aqueous solution were investigated by molecular dynamics simulations. Simulations show that the phenyl ring of UC781 is trapped inside CD cavities, while
Shaimaa M Badr-Eldin et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 70(3), 819-827 (2008-07-29)
The aim of this work was to investigate the inclusion complexation between tadalafil, a practically insoluble selective phosphodiesterase-5 inhibitor (PDE5), and two chemically modified beta-cyclodextrins: hydroxypropyl-beta-cyclodextrin (HP-beta-CD) and heptakis-[2,6-di-O-methyl]-beta-cyclodextrin (DM-beta-CD), in comparison with the natural beta-cyclodextrin (beta-CD) in order to