Merck
L0144
Sigma-Aldrich
ルシファーイエローCH 二カリウム塩
powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9K2N5O9S2
CAS番号:
分子量:
521.57
Beilstein:
5224942
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
powder
品質水準
orange
蛍光検出
λex 428 nm; λem 540 nm
保管温度
room temp
SMILES記法
[K+].[K+].NNC(=O)NN1C(=O)c2cc(cc3c(N)c(cc(C1=O)c23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C13H11N5O9S2.2K/c14-10-5-1-4(28(22,23)24)2-6-9(5)7(3-8(10)29(25,26)27)12(20)18(11(6)19)17-13(21)16-15;;/h1-3H,14-15H2,(H2,16,17,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
HCWYSCVNSCIZCN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ルシファーイエロー CH は、励起および放出スペクトルがそれぞれ 430 nm および 540 nm の固定可能な色素です。ルシファーイエロー CH(LYCH)は、親水性の小さな分子で、非常に蛍光性の高い染料です。各種細胞の研究における細胞内染色に使用されています。LYCH は、平滑筋、グリア細胞、カハール介在細胞(ICC)における、確立されたタイトジャンクションの検出のためのマーカーとして機能します。
アプリケーション
ルシファーイエローCH二カリウム塩は、下記の用途で用いられています:
  • 細胞形態の可視化
  • scrape-loading法によるギャップ結合を介した細胞間情報伝達活性の評価
  • 神経細胞の形態の可視化のために、樹状突起に注入する細胞内溶液の成分として
  • 記録を行った神経細胞を細胞内で標識するための細胞内溶液の成分として
特徴および利点
神経細胞のマーキングに有用な高蛍光色素
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L0144-100MG:
L0144-25MG:
L0144-BULK:
L0144-VAR:
L0144-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kun-Yi Hsin et al.
Nucleic acids research, 39(Database issue), D1042-D1048 (2010-11-06)
We present the relational database EDULISS (EDinburgh University Ligand Selection System), which stores structural, physicochemical and pharmacophoric properties of small molecules. The database comprises a collection of over 4 million commercially available compounds from 28 different suppliers. A user-friendly web-based
A co-culture model for determining the target specificity of the de novo generated retinal ganglion cells
Teotia P, et al.
Bio-protocol, 7(7) (2017)
Connexin-43 downregulation in G2/M phase enriched tumour cells causes extensive low-dose hyper-radiosensitivity (HRS) associated with mitochondrial apoptotic events
Ghosh S, et al.
Cancer letters, 363(1), 46-59 (2015)
The morphology and intrinsic excitability of developing mouse retinal ganglion cells
Qu Juan and Myhr K L
PLoS ONE, 6(7), e21777-e21777 (2011)
In vitro mesenchymal-epithelial transition in NIH3T3 fibroblasts results in onset of low-dose radiation hypersensitivity coupled with attenuated connexin-43 response
Mathur A, et al.
Biochimica et biophysica acta. General subjects, 1862(3), 414-426 (2018)
資料
This is a protocol for a Membrane Integrity test for Lipid-PAMPA Artificial Membranes